Fontos dokumentumok
T5944
Tumor Necrosis Factor-α from rat
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Cachectin, TNF-α
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tumor Necrosis Factor-α from rat, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Forma
powder
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
predicted mol wt ~17 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μgtested (LAL test)
szín
white
oldhatóság
water: soluble
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Tnf(24835)
Általános leírás
Alkalmazás
- To stimulate inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression in the macrophages as an indication of M1 macrophage activation
- To study its effect on pancreatic β cell apoptosis
- To evaluate the effect of progesterone on the expression of tumor necrosis factor (TNF)-α in synovial membrane
- As a blocking antigen in the control, for immunohistochemical analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)