RAB0309
Mouse IL-6 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
Szinonimák:
B-cell stimulatory factor 2, CTL differentiation factor, Hybridoma growth factor, IFN-beta-2, IL-6
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 0.82-600 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il6(24498)
Általános leírás
IL-6 (interleukin 6) signals through the IL-6 receptor system that consists of two chains, IL-6Rα and gp130 (membrane glycoprotein 130). The gene IL-6 is mapped to human chromosome 7p15.3.
Immunogén
Alkalmazás
Mouse IL-6 ELISA Kit has been used to measure the concentration of interleukin-6 (IL-6) in cell culture supernatants.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
- RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)Biztonsági adatlap
- RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Biztonsági adatlap
- RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)Biztonsági adatlap
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?