Merck
RAB0246
Sigma-Aldrich
Rat IL-10 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Szinonimák:
IL-10, Interleukin-10
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Il10(25325)
Általános leírás
The Rat IL-10 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of rat IL-10 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Rat IL-10
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Qian Zhang et al.
PeerJ, 8, e10310-e10310 (2020-11-27)
Increasing evidence shows that maternal overnutrition may increase the risk of diabetes in offspring. We hypothesized that maternal sitagliptin intervention may improve glucose intolerance through gut targeting. Female Sprague-Dawley (SD) rats were fed a normal diet (ND) or a high-fat
Huanhuan Jiang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(1), 459-466 (2019-07-02)
The aim of the present study was to explore the protective role of resveratrol (RES) in asthma-induced airway inflammation and remodeling, as well as its underlying mechanism. An asthma rat model was induced by ovalbumin (OVA) treatment. Rats were randomly
B Ahmed et al.
Vaccine, 32(31), 3909-3916 (2014-06-01)
Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) have been responsible for several outbreaks of hemolytic-uremic syndrome (HUS) worldwide. HUS is the most common cause of acute renal failure in children and results in fatalities as high as 50% in the elderly. Currently, neither
Ian A Parish et al.
The Journal of clinical investigation, 124(8), 3455-3468 (2014-07-09)
During the course of many chronic viral infections, the antiviral T cell response becomes attenuated through a process that is regulated in part by the host. While elevated expression of the immunosuppressive cytokine IL-10 is involved in the suppression of
Yinan Deng et al.
Stem cells and development, 23(17), 2080-2092 (2014-04-16)
The mechanisms responsible for the inhibitory effects of mesenchymal stem cells (MSCs) on dendritic cells (DCs) are still poorly understood. Our investigation of the potential signaling pathways revealed for the first time that human umbilical-cord-derived MSCs (UC-MSCs) instruct DCs to