Fontos dokumentumok
RAB0904
Sigma-Aldrich
Rat Ins1 / Insulin ELISA Kit
Szinonimák:
Insulin
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 μIU/mL
standard curve range: 4.69–300 μIU/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Ins1(24505)
Általános leírás
The antibody pair provided in this kit recognizes Rat Insulin.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Rat Ins1 / Insulin ELISA Kit has been used to measure serum insulin concentration.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Certain organisms such as mice, rat and xenopus possess two non-allelic insulin genes. These genes are Ins1 and Ins2, which are both functional. They encode insulin that is produced in a 1:2 ratio, respectively in the pancreas. The two genes are differentially expressed in mouse. The Ins1 gene maps to mouse chromosome 19 in the telomeric region. The insulin that is synthesized in the pancreas is crucial in maintaining glucose homeostasis. Loss of Ins-1 and Ins-2 expression leads to insulin deficient mice with diabetes mellitus, ketoacidosis, liver steatosis and retarded growth.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jingjing Li et al.
Neural plasticity, 2019, 7920540-7920540 (2019-03-27)
We investigated the effects of aerobic exercise on the expression of hippocampal synaptic plasticity-associated proteins in rats with type 2 diabetes and their possible mechanisms. A type 2 diabetes rat model was established with 8 weeks of high-fat diet combined
Amanda C Okolie et al.
Bioscience reports, 39(2) (2017-08-10)
Recent studies have shown that Type 2 diabetes (T2D) in rats can result through a synergy that links obesity to insulin resistance and β-cell dysfunction. The present study achieved T2D via high fructose (20%w/v, p.o.), streptozotocin single dose (40 mg/kg
Sadi Loai et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 715400-715400 (2021-08-07)
Aim: To perform a deep cardiac phenotyping of type II diabetes in a rat model, with the goal of gaining new insight into the temporality of microvascular dysfunction, cardiac dysfunction, and exercise intolerance at different stages of diabetes. Methods and
Sadi Loai et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 886687-886687 (2022-06-07)
To uncover sex-related microvascular abnormalities that underlie the early presentation of reduced perfusion in leg skeletal muscle in a type II rat model of diabetic cardiomyopathy. Diabetes was induced using a non-obese, diet-based, low-dose streptozotocin model in adult female (18
Hongtao Tan et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 28(1), 58-58 (2022-05-21)
Glabridin (Glab) is a bioactive component of licorice that can ameliorate diabetes, but its role in diabetic nephropathy (DN) has seldom been reported. Herein, we explored the effect and underlying mechanism of Glab on DN. The bioactive component-target network of