Fontos dokumentumok
RAB0312
Sigma-Aldrich
Rat Interleukin-6 ELISA Kit
for for cell lysate and tissue lysate
Szinonimák:
IL-6, Interleukin-6 
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Il6(24498)
Általános leírás
The Rat IL-6 ELSA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Rat IL-6 cell lysate and tissue lysate.
Immunogen
Recombinant Rat IL-6
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Rat Interleukin-6 ELISA Kit has been used to determine the plasma level of interleukin-6 (IL-6) via ELISA.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Interleukin-6 (IL-6) acts as a neuromodulation factor. IL-6 has two signalling pathways, known as classic signalling pathway and trans-signalling pathway. It has a neuroprotective role in ischemic stroke, by activating IL-6/interleukin 6 receptor (IL-6R)/signal transducers and activators of transcription 3 (STAT3) signalling pathway. IL-6 is a multifunctional cytokine, which is implicated in acute inflammation. IL-6 is associated with SAPHO (synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, and osteitis) syndrome.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)Biztonsági adatlap
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Biztonsági adatlap
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Interleukin-6 RNA knockdown ameliorates acute lung injury induced by intestinal ischemia reperfusion in rats by upregulating interleukin-10 expression
Yuan B, et al.
Molecular Medicine Reports, 16(3), 2529-2537 (2017)
AT1 receptor blocker losartan protects against mechanical ventilation-induced diaphragmatic dysfunction
Kwon OS, et al.
Journal of Applied Physiology, 119(10), 1033-1041 (2015)
Mike Recher et al.
NPJ vaccines, 3, 17-17 (2018-05-26)
Pneumococcal conjugate vaccine (PCV) is recommended for adults with chronic disease. Extensive limb swelling (ELS) is an acute vigorous local inflammatory reaction following vaccination. Predisposing immune system correlates and the influence of ELS on vaccine responses are not known. Here
Effects of interleukin-6 and IL-6/AMPK signaling pathway on mitochondrial biogenesis and astrocytes viability under experimental septic condition
Chen XL, et al.
International Immunopharmacology, 59, 287-294 (2018)
Thomas A Rasmussen et al.
The lancet. HIV, 5(5), e221-e230 (2018-04-13)
Whether ongoing virus replication occurs in HIV-infected individuals on antiretroviral therapy (ART) is unclear; therefore, whether residual virus replication is a barrier to achieving a cure for HIV is also unknown. We aimed to establish whether ART intensification with dolutegravir