Fontos dokumentumok
RAB0477
Mouse Tumor Necrosis Factor α ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Szinonimák:
Cachectin, TNF-alpha, Tumor necrosis factor alpha
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 60 pg/mL
standard curve range: 93.75-6000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Tnf(21926)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?