317240
Metformin
≥97% (titration), solid, AMPK signaling activator, Calbiochem®
Szinonimák:
Metformin, 1,1-Dimethylbiguanide, Hydrochloride, AMPK Signaling Activator VII
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Metformin, An antihyperglycemic agent that lowers blood glucose levels without stimulating insulin secretion, promoting weight gain or causing hypoglycemia.
Minőségi szint
Teszt
≥97% (titration)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
Cl.N(C)(C)C(=N\C(=N\[H])\N)N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
AMP-activated protein kinase (AMPK)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Klein, J., et al. 2004. J. Endocrinol.183, 299.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Lin, H.Z., et al. 2000. Nat. Med.6, 998.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1