573121
SMER28
A cell-permeable quinazoline compound that augments the cytostatic effects of Rapamycin and acts as an autophagy stimulator both in mammalian cultures in vitro and in a Drosophila melanogaster HD model in vivo.
Szinonimák:
SMER28, (6-Bromo-4-allylamino)quinazoline, Small- Molecule Enhancer of Rapamycin-28, Autophagy Inducer II, (6-Bromo-4-allylamino)quinazoline, Small-Molecule Enhancer of Rapamycin-28, Autophagy Inducer II
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H10BrN3/c1-2-5-13-11-9-6-8(12)3-4-10(9)14-7-15-11/h2-4,6-7H,1,5H2,(H,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCPOLXUSCUFDGE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3