5.38120
NLRP3 Inhibitor, MCC950
Szinonimák:
NLRP3 Inhibitor, MCC950, N-(1,2,3,5,6,7-Hexahydro- s-indacen-4-ylcarbamoyl)-4-(2-hydroxy-2-propanyl)-2-furansulfonamide, Sodium, MCC-950, MCC950, Cytokine Release Inhibitory Drug 3, CRID 3, CP-456,773
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C20H24N2O5S.Na/c1-20(2,24)14-10-17(27-11-14)28(25,26)22-19(23)21-18-15-7-3-5-12(15)9-13-6-4-8-16(13)18;/h9-11,24H,3-8H2,1-2H3,(H2,21,22,23);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQQNXFKPNZRFT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- hemolysis-affected mice to study the involvement of the NLRP3 inflammasome in kidney function injury.
- MCC950-mediated inflammasome inhibition assays.
- testing synergistic effect of pharmacologic inhibition of NLRP3 inflammasome in combination with immune checkpoint inhibitors (ICI) immunotherapy in tumor-bearing animals.
- studying the role of NLRP3 inflammasome in the development of endothelial dysfunction in early sepsis in mice.
Biokémiai/fiziológiai hatások
NLRP3
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
WGK
WGK 3