SML1224
Torin2
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
9-(6-Amino-3-pyridinyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzo[h]-1,6-naphthyridin-2(1H)-one
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C24H15F3N4O/c25-24(26,27)17-2-1-3-18(11-17)31-22(32)9-6-16-13-29-20-7-4-14(10-19(20)23(16)31)15-5-8-21(28)30-12-15/h1-13H,(H2,28,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUXXEUUYCAYESJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to examine its effect on LC3B-II levels in BORCS5- KO cells
- to determine its potent activity (IC50 less than 1 μM) against A2780-cis ovarian cancer cells
- in western blot analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3