Fontos dokumentumok
R121
S(−)-Raclopride (+)-tartrate salt
>97%, solid
Szinonimák:
3,5-Dichloro-N-(1-ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-hydroxy-6-methoxybenzamide (+)-tartrate salt
Teszt
>97%
form
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: 89 mg/mL
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2OC
InChI
1S/C15H20Cl2N2O3.C4H6O6/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QULBVRZTKPQGCR-NDAAPVSOSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813)
Alkalmazás
- to study the role of the D2 receptor in mediating ventrolateral PAG (vlPAG)/dorsal raphe dopaminergic antinociceptive effect in animals
- in pharmacological and behavioral studies performed with Thap1 null mice
- to determine the relationship between Ca2+ transients and dopamine neuron activity in rats
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3