Fontos dokumentumok
Q102
(−)-Quinpirole hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(–)-Quinpirole monohydrochloride, trans-(–)-(4aR)-4,4a,5,6,7,8,8a,9-Octahydro-5-propyl-1H-pyrazolo[3,4-g]quinoline monohydrochloride, LY-171,555
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D −124.5°, c = 0.4 in H2O(lit.)
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
0.1 M HCl: 23 mg/mL
H2O: 7.3 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3c[nH]nc3C2
InChI
1S/C13H21N3.ClH/c1-2-5-16-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)16)9-14-15-12;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-,13-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJHVRVJTYPKTHX-HTMVYDOJSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3