Fontos dokumentumok
S8010
(±)-Sulpiride
Szinonimák:
(±)-5-(Aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide, (±)-N-1-(Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
0.1 M HCl: soluble
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble
kezdeményező
Sanofi Aventis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA4(762) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768) , DRD2(1813)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Feloldás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2