Fontos dokumentumok
D054
R(+)-SCH-23390 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
R(+)-7-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]/D +32.1°, c = 1 in DMF(lit.)
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
H2O: >5 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CN1CCc2cc(Cl)c(O)cc2[C@H](C1)c3ccccc3
InChI
1S/C17H18ClNO.ClH/c1-19-8-7-13-9-16(18)17(20)10-14(13)15(11-19)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,9-10,15,20H,7-8,11H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYCAEWMSOPMASE-XFULWGLBSA-N
Géninformáció
human ... DRD1(1812)
Alkalmazás
- for intraperitoneal injection into experimental rats to study the role of D1 receptor in sensitization
- as a D1 receptor-selective antagonist for intracranial drug infusions
- as an antagonist of D1 receptor to study its effect on learning ability in fish
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3