Fontos dokumentumok
S179
R(+)-SKF-81297 hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
R-(+)-6-Chloro-7,8-dihydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]22/D +15.14°, c = 0.52 in DMF(lit.)
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 6 mg/mL
DMSO: soluble
SMILES string
Br[H].Oc1cc2[C@H](CNCCc2c(Cl)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H/t13-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMIJGBMRNYUZRG-BTQNPOSSSA-N
Alkalmazás
- to test it effect on the spike firing in rat retinal ganglion cells
- in human embryonic kidney (HEK) 293T cells
- to test its inhibitory effect in microglial cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3