Fontos dokumentumok
L135
L-741,626
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-3-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidinyl]methylindole
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
ethanol: 24 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC1(CCN(CC1)Cc2c[nH]c3ccccc23)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C20H21ClN2O/c21-17-7-5-16(6-8-17)20(24)9-11-23(12-10-20)14-15-13-22-19-4-2-1-3-18(15)19/h1-8,13,22,24H,9-12,14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLBLNMUONVVVPG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?