Fontos dokumentumok
S7771
(S)-(−)-Sulpiride
≥98% (titration)
Szinonimák:
(S)-5-Aminosulfonyl-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide, Levosulpiride
Teszt
≥98% (titration)
mp
183-186 °C (lit.)
kezdeményező
Sanofi Aventis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGRJTUBHPOOWDU-NSHDSACASA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814)
rat ... Adra1a(29412) , Drd2(24318) , Drd3(29238) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?