Fontos dokumentumok
I8250
3-Iodo-L-tyrosine
Szinonimák:
3-Monoiodo-L-tyrosine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
szennyeződések
~5% tyrosine
mp
210 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
dilute aqueous acid: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQTZMGFTRHFAAM-ZETCQYMHSA-N
Géninformáció
human ... TH(7054)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?