Fontos dokumentumok
5.05877
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Raclopride
Szinonimák:
(S)-(-)-Raclopride, Dopamine Receptor D2 Antagonist, (S)-Raclopride, Raclopride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H20Cl2N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
347.24
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H20Cl2N2O3/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21)/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAOQONBSWFLFPE-SECBINFHSA-N
Általános leírás
D2-like dopamine receptor antagonist targeting D2R (pKi =8.0), D3R (pKi = 7.9), and 5-HT1A R (pKi=5.2). Used to explore D2 like receptor mediated effects in neuropathic pain, and in antagonism studies of DA receptors during heroin usage and cocaine. D2 Receptor selectivity in various preps shows IC50 values around 32 nM.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Reversible: yes
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Dang, Y. H. et al. 2010. Neurosci.169, 1872.
Platt, D. M. et al. 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.332, 985.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3