Merck
D047
Sigma-Aldrich
(±)-SKF-38393 hydrochloride
crystalline, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-1-Phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-(1H)-3-benzazepine-7,8-diol hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H17NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
crystalline
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
H2O: >5 mg/mL
aqueous base: soluble (unstable)
SMILES string
Cl.Oc1cc2CCNCC(c3ccccc3)c2cc1O
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEWHJCLOUYPAOH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD1(1812)
Alkalmazás
(±)-SKF-38393 hydrochloride has been used as a selective D1 receptor agonist as a part of dopaminergic treatment. It has also been used to study its effect on prolactin in male baboons.
Biokémiai/fiziológiai hatások
(±)-SKF-38393 is a D1 dopamine receptor agonist. It is known to promote the production of glutamate in the hippocampus.
Vigyázat
This material is hygroscopic. Air-sensitive. Light-sensitive.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stimulation of dopamine D1 receptor improves learning capacity in cooperating cleaner fish
Messias JPM, et al.
Proc. Royal Soc. Lond. B., 283(1823), 20152272-20152272 (2016)
The D1 dopamine receptor agonist SKF-38393 stimulates the release of glutamate in the hippocampus
Bouron A and Reuter H
Neuroscience, 94(4), 1063-1070 (1999)
Prolactin and fMRI response to SKF38393 in the baboon
Miller B, et al.
PeerJ, 1(5), e195-e195 (2013)
Dopamine disruption increases cleanerfish cooperative investment in novel client partners
Soares MC, et al.
Royal Society open science, 4(5), 160609-160609 (2017)
E Ongini et al.
Life sciences, 37(24), 2327-2333 (1985-12-16)
The dopamine D-1 receptor agonist SKF 38393 dose-dependently (2.5-10 mg/kg) induced desynchronization of the electroencephalographic (EEG) activity and behavioral arousal in both rabbits and rats. Unlike apomorphine, SKF 38393 elicited no signs of stereotyped behavior in rabbits and minimal effects