Fontos dokumentumok
T9069
Topoisomerase I human
buffered aqueous glycerol solution, ≥2 units/μL
Szinonimák:
DNA Topoisomerase I
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
100 kDa
koncentráció
≥2 units/μL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... TOP1(7150)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)