D9780
Lambda DNA Hind III Digest
for DNA electrophoresis
Szinonimák:
Hind III digested bacteria phage Lambda DNA
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
liquid
használat
100 uses (0.1 mg size)
1000 uses (1 mg size)
20 uses (20 μg size)
500 uses (0.5 mg size)
alkalmasság
suitable for electrophoresis (DNA)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Protocols
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
Related Content
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation