Fontos dokumentumok
11175033910
Roche
DIG DNA Labeling Kit
sufficient for 40 labeling reactions, kit of 1 (7 components), suitable for hybridization
Szinonimák:
dig, dna labeling kit, dig
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 40 labeling reactions
Minőségi szint
kiszerelés
kit of 1 (7 components)
gyártó/kereskedő neve
Roche
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
hybridization: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- All types of filter hybridization according to our standard protocol given in the pack insert of the special hybridization solution DIG Easy Hyb.
- Single-copy gene detection in total genomic DNA, even from organisms with high complexity, for example, human, barley, and wheat.
- In situ hybridizations
Kiszerelés
Minőség
Specifikációk
Sensitivity and specificity: A single-copy human gene (tPA gene) is detected with a DIG-labeled probe in a Southern blot of 1μg digested human placenta DNA.
Elv
Note:
- The use of the alkali-labile form of DIG-11-dUTP enables easier and more efficient stripping of blots for rehybridization experiments with a second DIG-labeled probe.
- DNA probe, labeled with DIG-11-dUTP, alkali-labile must not be denatured using NaOH, but can be denatured by boiling in a waterbath.
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- Unlabeled Control DNA 1 100 µg/ml
- Unlabeled Control DNA 2 100 µg/ml
- DNA Dilution Buffer
- DIG-labeled Control DNA 5.2 µg/ml
- Hexanucleotide Mix 10x concentrated
- dNTP Labeling Mixture 10x concentrated
- Klenow Enzyme, Labeling grade 2 U/µl
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.