Fontos dokumentumok
89510
Poly(ethylene glycol)
BioUltra, 8,000
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Forma
solid
molekulatömeg
Mr 7000-9000
szennyeződések
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
61-64 °C
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the transformation buffer in yeast
- as a constituent of dengue virus isolation buffer
- for concentration of lentivirus particles
- in the crystallization of herpesvirus nuclear egress complex (NEC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
A polietilén-glikol (PEG), más néven polietilén-oxid (PEO), etilén-oxid és víz kondenzációs polimerje, amely számos olyan kémiai tulajdonsággal rendelkezik, amelyek biológiai, kémiai és gyógyszeripari alkalmazásokban hasznossá teszik.