Fontos dokumentumok
R0514
D-(+)-Raffinose pentahydrate
≥99% (HPLC), BioXtra
Szinonimák:
O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose, Melitriose
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +104 to +106°
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.3%
szín
white
oldhatóság
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.1%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.2%
Mg: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)