Fontos dokumentumok
R7630
D-(+)-Raffinose pentahydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose, Melitriose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
cotton seeds
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98.0%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3