T0167
D-(+)-Trehalose dihydrate
from Saccharomyces cerevisiae, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Szinonimák:
α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
biológiai forrás
Saccharomyces cerevisiae
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1