Fontos dokumentumok
S4001
Stachyose hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
α-D-Gal-(1→6)-α-D-Gal-(1→6)-α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, β-D-Fructofuranosyl-O-α-D-galactopyranosyl-(1→6)-O-α-D-galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranoside, Lupeose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Stachys tuberifera)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white
mp
110 °C ((230 °F))
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@H]3O[C@H](O[C@]4(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H42O21.H2O/c25-1-6-10(28)14(32)17(35)21(41-6)39-3-8-11(29)15(33)18(36)22(42-8)40-4-9-12(30)16(34)19(37)23(43-9)45-24(5-27)20(38)13(31)7(2-26)44-24;/h6-23,25-38H,1-5H2;1H2/t6-,7-,8-,9-,10+,11+,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDBMRUQRXAFOAH-KTDNCYJLSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3