Fontos dokumentumok
63620
D-(+)-Melezitose monohydrate
suitable for microbiology, ≥99.0%
Szinonimák:
Melezitose monohydrate, D-(+)-Melicitose monohydrate, α-D-(+)-Melicitose monohydrate, D-(+)-alpha-Melicitose monohydrate, D-(+)-3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose monohydrate, O-α-D-Glucopyranosyl-(1→3)-β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside
Teszt
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +88±2°, c = 4% in H2O
kiszerelés
pkg of 10 g
pkg of 50 g
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Air sensitive.)
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
szín
colorless to white
mp
154-160 °C (dec.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.