Fontos dokumentumok
R2530
Ropinirole hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one hydrochloride, SKF 101468 hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
light yellow
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.