Fontos dokumentumok
SML1087
Sumanirole maleate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(5R)-5,6-Dihydro-5-(methylamino)-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one maleate, (R)-5,6-Dihydro-5-(methylamino)-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one maleate, CID 9818479 maleate, PNU-95,666 maleate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -22 to -32°, c = 1 in H2O
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1N(C[C@H](NC)C2)C3=C2C=CC=C3N1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c1-12-8-5-7-3-2-4-9-10(7)14(6-8)11(15)13-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3,(H,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t8-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOJRMYBBPKNLLI-ORHWHDKWSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience