Fontos dokumentumok
1041008
USP
Apomorphine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
R-(−)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
apomorphine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
285-287 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24.[H][C@]56Cc7ccc(O)c(O)c7-c8cccc(CCN5C)c68
InChI
1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXWQXGNFZLHLHQ-DPFCLETOSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solution in the organic impurities analysis using LC-UV according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)