Merck
C7861
Sigma-Aldrich
Citalopram hydrobromide
≥98% (HPLC), powder, serotonin uptake inhibitor
Szinonimák:
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H21FN2O · HBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
405.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Terméknév
Citalopram hydrobromide, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
chloroform: soluble
methanol: soluble
kezdeményező
Forest Labs
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Citalopram is a bicyclic phthalene derivative. It initiates serotonergic activity, which produces antidepressant action. Citalopram hydrobromide reverses memory impairment. It is used to treat obsessive compulsive disorder, panic disorder, sociophobia and premenstrual dysphoric disorder.
Alkalmazás
Citalopram hydrobromide has been used:
  • to examine its effects on sirt mRNA and mammalian sirtuins (SIRT) expression in mice
  • to monitor body temperature and antidepressant-like behavioral responses in the forced swim test for rats
  • for 5-hydroxytryptamine (5-HT) competition uptake assays
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potent and selective serotonin uptake inhibitor (Ki = 5.4 nM); antidepressant
Tulajdonságok és előnyök
This compound was developed by Forest Labs. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Alkalmazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aging and chronic administration of serotonin-selective reuptake inhibitor citalopram upregulate Sirt4 gene expression in the preoptic area of male mice
Dutt Way W, et al.
Frontiers in Genetics, 6(281), 281-281 (2015)
The Guide to Off-label Prescription Drugs: New Uses for FDA-approved Prescription Drugs (2006)
Citalopram hydrobromide: degradation product characterization and a validated stability-indicating LC-UV method
Sharma M, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 22(5), 836-848 (2011)
Inhibition of the serotonin transporter is altered by metabolites of selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors and represents a caution to acute or chronic treatment paradigms
Krout D, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 8(5), 1011-1018 (2016)
Current Treatments of Obsessive-Compulsive Disorder (2008)