Fontos dokumentumok
P6516
Poly-L-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt ≤15,000 by MALLS
Szinonimák:
L-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt 4,000-15,000 by viscosity
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
≤15,000 by MALLS
4,000-15,000 by viscosity
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 51
new score: 43
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
cell analysis
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of polyplexes and in DNA condensation experiments
- for coating circular mica disks for atomic force microscopy studies and SuperFrost glass slides for immunofluorescence studies of in HL-60 cells
- as a reference standard for generating calibration curve for the quantification of ε- Poly-L-lysine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.