Merck
P1524
Poly-L-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt ≥300,000
Szinonimák:
L-Lysine homopolymer hydrobromide
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt ≥300,000
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
≥300,000
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Poly-L-lysine polymers can be used in promoting cell adhesion to solid substrates, conjugation to methotrexate for increased drug transport, microencapsulation of islets, cell microencapsulation technology, microarray glass slide coating, and chromosomal preparations. It has also been used as a transfection agent for efficient labeling and to facilitate endocytosis. Lower molecular weight poly-L-lysine (30,000-70,000) is less viscuous in solution, but higher molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Poly-L-lysine is a nonspecific attachment factor for cells useful in promoting cell adhesion to solid substrates by enhancing electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface. When it is absorbed to the cell culture surface, poly-L-lysine functions to increase the number of positively charged sites available for cell binding. With cells that can digest poly-L-lysine, poly-D-lysine should be used as the attachment factor.
Elkészítési megjegyzés
Poly-L-lysine hydrobromide has a molecular weight >300,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. None of the poly-L-lysine products have been exposed to trifluoroacetic acid and are dialyzed to remove any monomers, dimmers, or trimers, confirmed by thin layer chromatography. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Analízis megjegyzés
Molecular weight based on viscosity and is also assayed by MALLS.
Egyéb megjegyzések
Poly-L-lysine is a positively charged amino acid polymer with approximately one HBr per lysine residue. The hydrobromide allows the poly-L-lysine to be in a crystalline form soluble in water. A small amount of product may be found in the beta structure because the HBr interferes with hydrogen bonding between amino and either the carboxyl groups or N or O containing moieties.
Jogi nyilatkozat
Sterile solutions are stable for up to 2 years when stored at 2-8°C. It should be stored desiccated at -20°C.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
In vivo tracking of mesenchymal stem cells labeled with a novel chitosan-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles using 3.0 T MRI
Reddy AM, et al.
Journal of Korean Medical Science, 25(2), 211-219 (2010)
Miroslaw Janowski et al.
PloS one, 9(2), e97631-e97631 (2014-06-12)
The purpose of the study was to evaluate the long-term clinical tracking of magnetically labeled stem cells after intracerebroventricular transplantation as well as to investigate in vitro feasibility for magnetic guidance of cell therapy within large fluid compartments. After approval
Iron-oxide labeling and outcome of transplanted mesenchymal stem cells in the infarcted myocardium
Amsalem Y, et al.
Circulation, 116 (2007)
Joshua Guild et al.
Molecular biology of the cell, 28(14), 1975-1983 (2017-05-05)
The spindle is a dynamic structure that changes its architecture and size in response to biochemical and physical cues. For example, a simple physical change, cell confinement, can trigger centrosome separation and increase spindle steady-state length at metaphase. How this
Lindsay Lewellyn et al.
The Journal of cell biology, 193(1), 155-169 (2011-04-06)
The chromosomal passenger complex (CPC) and centralspindlin are conserved cytokinesis regulators that localize to the spindle midzone, which forms between the separating chromosomes. Previous work placed the CPC and centralspindlin in a linear pathway that governs midzone formation. Using Caenorhabditis
Cikkek
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.