Fontos dokumentumok
P7306
Polyethylene glycol/ dimethyl sulfoxide solution
Hybri-Max™, average mol wt 1,450, 50 % (w/v), 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Szinonimák:
PEG/DMSO Solution, Polyethylene Glycol Solution, Solution of PEG and DMSO
About This Item
Javasolt termékek
grade
Hybri-Max™
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
form
solution
molekulatömeg
average mol wt 1,450
koncentráció
50 % (w/v)
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Recommended for use in a normal fusion protocol requiring 50% PEG and 10% DMSO.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Feloldás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1