Fontos dokumentumok
S607
Salicylhydroxamic acid
99%
Szinonimák:
2-Hydroxybenzohydroxamic acid, N,2-Dihydroxybenzamide
Teszt
99%
mp
177 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
ONC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8-11/h1-4,9,11H,(H,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To prepare phenylboronic acid-based bioconjugates for chromatographic applications.
- As a ligand to synthesize Fe(III), Cu(II), Ni(II) and Zn(II) complexes.
- As a selective collector in the segregation of oxide minerals using the flotation method.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?