8.07489
Polyethylene glycol
1500, for synthesis
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol 1500, Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 1500, PEG
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
420 °C
hatékonyság
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
43-49 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 260 °C
oldhatóság
650 g/L
sűrűség
1.2 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A plasticizer in the synthesis of polylactic acid/talc composites to improve the crystallinity and mechanical properties of the material.
- A non-ionic surfactant in the preparation of organoclays.
- A reactant in the synthesis of quasi-prepolymers by reacting with a polymeric 4,4′-diphenylmethano diisocyanate (pMDI) via the pre-polymerization method.
PEG-1500 can also be used in the aqueous two-phase extraction system along with inorganic salts (sulfates, carbonates, and ammonium phosphates) for the separation and extraction of both organic (amino acids and vitamins) and inorganic substances (metal salts).
Analízis megjegyzés
Melting range (upper value): ≤ 49 °C
Hydroxyl value: 70 - 80
Average molecular mass: 1400 - 1600
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1