Fontos dokumentumok
P7181
Polyethylene glycol solution
Hybri-Max™, 50 % (w/v), average mol wt 1,450, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Szinonimák:
PEG Solution, Polyethylene Glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
Hybri-Max™
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
form
solution
molekulatömeg
average mol wt 1,450
koncentráció
50 % (w/v)
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- irradiated camel fibroblast cells with A23 hamster cells
- mouse splenocytes with Sp2/0-Ag 14 mouse myeloma cells
- rabbit splenocytes and cell line 240E-1
PEG is used as a fusogen to obtain hybridomas for monoclonal antibody production. Induces cell hybridization.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Feloldás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup