Fontos dokumentumok
P1458
Polyethylene glycol solution
40 % (w/w) in H2O, average mol wt 8,000
Szinonimák:
PEG solution
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
0.2 μm filtered
Minőségi szint
molekulatömeg
average mol wt 8,000
koncentráció
40 % (w/w) in H2O
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)