Fontos dokumentumok
A1164
Azaserine
Hybri-Max™, γ-irradiated, 50x, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Szinonimák:
O-Diazoacetyl-L-serine
About This Item
Javasolt termékek
grade
Hybri-Max™
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
form
lyophilized powder
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](COC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O4/c6-3(5(10)11)2-12-4(9)1-8-7/h1,3H,2,6H2,(H,10,11)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZZGOOYMKKIOOX-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3