P8074
TWEEN® 80
BioXtra, viscous liquid
Szinonimák:
TWEEN® 80, POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
form
viscous liquid
molekulatömeg
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
összetétel
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
aggregált szám
60
technika/technikák
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
szennyeződések
≤0.025% Phosphorus (P)
izzítási maradék
<0.1%
CMC
0.012 mM (20-25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
kation nyomok
Al: <0.0005%
Ca: <0.001%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
15
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to dissolve rapamycin (RAPA) for immunosuppressive treatment to perform in vivo studies in mice
- to dissolve remodelin and remodelin Fluor to assess remodelin toxicity in vivo and small molecule dosing
- to prepare assay medium for the microbiological assay for total folate
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.