Fontos dokumentumok
P2139
Poly(ethylene glycol)
average MN 8,000, hydroxyl
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly(ethylene glycol), average mol wt 8,000, powder
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average mol wt 8,000
oldhatóság
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 630 mg/ml, 20 °C)
sűrűség
1.0845 g/mL at 70 °C
1.0689 g/mL at 90 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
PEG can be used for the effective isolation of edible nanoparticles (ENPs) which have excellent anti-cancer and anti-inflammatory activities. PEG is a crowding agent and forms a net-like mesh in which nanovesicles are trapped and precipitated. For example, ginger-derived ENPs are isolated using a PEG-based method which is cost-effective compared to ultracentrifugation.
PEG can be used as a precursor to synthesize degradable hydrogels for the controlled release of hydrophilic and high molecular weight pharmaceuticals.
Tulajdonságok és előnyök
- Highstructural flexibility
- Biocompatibility
- Amphiphilicity
- Highhydration capacity
- Devoidof any steric hindrance
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)