Merck
A3881
Sigma-Aldrich
Methyl arachidate
≥99% (capillary GC)
Szinonimák:
Arachidic acid methyl ester, Methyl eicosanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)18COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.56
Beilstein:
1791385
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% (capillary GC)
Forma
powder
bp
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
László Csaba Bencze et al.
Bioresource technology, 200, 853-860 (2015-11-23)
Carboxylated single-walled carbon nanotubes (SWCNTCOOH) were used as support for covalent immobilization of Candida antarctica lipase B (CaL-B) using linkers with different lengths. The obtained nanostructured biocatalysts with low diffusional limitation were tested in batch mode in the ethanolysis of
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and