Fontos dokumentumok
8.43546
Sigma-Aldrich
Methyl palmitate
for synthesis
Szinonimák:
Methyl palmitate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H34O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
203-966-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
solid
bp
148 °C/3 hPa
mp
30 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 113 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 31 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup