Fontos dokumentumok
W509531
Methyl palmitate
≥97%
Szinonimák:
n-Hexadecanoic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Cocos nucifera
palm oil
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
tree nuts
Érzékszervi
waxy
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?