P4509
Palmitoyl-DL-carnitine chloride
powder
Szinonimák:
DL-Hexadecanoylcarnitine, Hexadecanoyl-DL-carnitine, NSC 628323, DL-Palmitoylcarnitine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
InChI
1S/C23H46NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3,(H,25,26);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGVBWSFTXDIBPB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3