Fontos dokumentumok
50892
Octanoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine octanoyl ester, C8-Carnitine
Teszt
≥97.0% (TLC)
optikai aktivitás
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
szennyeződések
≤10% water
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXTATJFJDMJMIY-CYBMUJFWSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3