Fontos dokumentumok
P1645
Palmitoyl-L-carnitine chloride
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
O-Palmitoyl-L-carnitine chloride
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication)
lipidtípus
saturated FAs
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAMKNLFIHBMGQT-ZMBIFBSDSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3