Fontos dokumentumok
67576
(2S,3S,4R)-1-O-(α-D-Galactosyl)-N-hexacosanoyl-2-amino-1,3,4-octadecanetriol
≥95% (TLC)
Szinonimák:
α-GalCer, α-Galactosylceramide, KRN7000
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder
funkcionális csoport
amide
lipidtípus
sphingolipids
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H99NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-45(54)51-42(41-59-50-49(58)48(57)47(56)44(40-52)60-50)46(55)43(53)38-36-34-32-30-28-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-44,46-50,52-53,55-58H,3-41H2,1-2H3,(H,51,54)/t42-,43+,44+,46-,47-,48-,49+,50-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQFKFAKEUMHBLV-BYSUZVQFSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?